Learn More
1-benzylpipéridine-4-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2695587
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
50541-93-0
C12H18N2
190.29
MFCD00006504
YUBDLZGUSSWQSS-UHFFFAOYSA-N
4-amino-1-benzylpiperidine, 1-benzyl-4-aminopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ylamine, n-benzyl-4-amino piperidine, 1-benzyl-4-piperidylamine, 4-piperidinamine, 1-phenylmethyl, 4-amino-1-n-benzylpiperidine, 4-amino-n-benzylpiperidine, 1-phenylmethyl-4-piperidinamine, n-benzyl-4-aminopiperidine
415852
1-benzylpipéridine-4-amine
C1CN(CCC1N)CC2=CC=CC=C2
50541-93-0
C12H18N2
190.29
MFCD00006504
YUBDLZGUSSWQSS-UHFFFAOYSA-N
4-amino-1-benzylpiperidine, 1-benzyl-4-aminopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ylamine, n-benzyl-4-amino piperidine, 1-benzyl-4-piperidylamine, 4-piperidinamine, 1-phenylmethyl, 4-amino-1-n-benzylpiperidine, 4-amino-n-benzylpiperidine, 1-phenylmethyl-4-piperidinamine, n-benzyl-4-aminopiperidine
415852
1-benzylpipéridine-4-amine
C1CN(CCC1N)CC2=CC=CC=C2
Nom chimique ou matériau 1-Benzylpiperidin-4-amine
% min. CAS 97.0
Densité 0.9300g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 190.29
Pourcentage de pureté 97%