Learn More
Alfa Aesar™ 1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine, 98 %
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine |
Indice de réfraction | 1.42 |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 207.22 |
Pourcentage de pureté | 98% |