Learn More
1-BOC-3-Azétidinone, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 442040010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 398489-26-4 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Code produit. 11995431
  • 66.91€ / 1g
Date d’expédition estimée: 11-08-2021
Identifiants chimiques
398489-26-4
171.20
VMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
1519404
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
C8H13NO3
MFCD01861741
1-boc-3-azetidinone, 1-boc-azetidin-3-one, 1-n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-oxoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinone, tert-butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-oxoazetidine, n-boc-azetidin-3-one, 3-oxo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
tert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate
Spécification
1-BOC-3-Azetidinone
Bouteille en verre
50°C to 52°C
398489-26-4
100.0
C8H13NO3
1-boc-3-azetidinone, 1-boc-azetidin-3-one, 1-n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-oxoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinone, tert-butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-oxoazetidine, n-boc-azetidin-3-one, 3-oxo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
171.20
171.2
97%
Authentic
Blanc
1g
96.0
96% min. (GC)
MFCD01861741
VMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate
1519404
Poudre cristalline
Vidéos
FDS Documents
Certificats