Learn More
(+/-)-1-Boc-3-méthylpiperazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7035102
57.13 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
120737-59-9
C10H20N2O2
200.282
MFCD03001706
FMLPQHJYUZTHQS-UHFFFAOYSA-N
4-n-boc-2-methyl-piperazine, 1-boc-3-methylpiperazine, 4-n-boc-2-methylpiperazine, 4-boc-2-methyl-piperazine, 1-boc-3-methyl-piperazine, 3-methyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-boc-2-methylpiperazine, tert-butyl 3-methyl-1-piperazinecarboxylate, 2-methylpiperazine, n4-boc protected, 2-methyl-4-boc-piperazine
2756810
tert-butyl 3-méthylpipérazine-1-carboxylate
CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
120737-59-9
C10H20N2O2
200.282
MFCD03001706
FMLPQHJYUZTHQS-UHFFFAOYSA-N
4-n-boc-2-methyl-piperazine, 1-boc-3-methylpiperazine, 4-n-boc-2-methylpiperazine, 4-boc-2-methyl-piperazine, 1-boc-3-methyl-piperazine, 3-methyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-boc-2-methylpiperazine, tert-butyl 3-methyl-1-piperazinecarboxylate, 2-methylpiperazine, n4-boc protected, 2-methyl-4-boc-piperazine
2756810
tert-butyl 3-méthylpipérazine-1-carboxylate
CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (+/-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Quantité 5 g
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 97%