Learn More
1-bromo-2-(2-méthoxyéthoxy)éthane, 90 %, stabilisé avec du carbonate de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689515
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
54149-17-6
C5H11BrO2
183.05
MFCD00000238
HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-2-2-methoxyethoxy ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxyethane, 1-bromo-3,6-dioxaheptane, ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy, 2-2-methoxyethoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy-ethane, 1-bromo-2-2-methoxy-ethoxy ethane, mpeg2-br, acmc-1alws, 7-bromo-2,5-dioxaheptane
123532
COCCOCCBr
54149-17-6
C5H11BrO2
183.05
MFCD00000238
HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-2-2-methoxyethoxy ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxyethane, 1-bromo-3,6-dioxaheptane, ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy, 2-2-methoxyethoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy-ethane, 1-bromo-2-2-methoxy-ethoxy ethane, mpeg2-br, acmc-1alws, 7-bromo-2,5-dioxaheptane
123532
COCCOCCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Note relative au nom 90%
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3470g/mL
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(OCH2CH2)2Br
Indice de réfraction 1.455
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.347
Nom IUPAC 1-bromo-2-(2-méthoxyéthoxy)éthane
Stabilisateur 0.1% sodium carbonate
Poids de la formule 183.04
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide