Learn More
Alfa Aesar™ 1-bromo-2,3,5,6-tétraméthylbenzène, 99 %
Marque:  Alfa Aesar™ L01465.06
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 1646-53-3 Poids : 0.00500kg
Quantité 5g
Code produit. 11391277
  • 62.59€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 3
Identifiants chimiques
1646-53-3
213.118
WJKBPTLQJXKEHC-UHFFFAOYSA-N
74240
CC1=CC(=C(C(=C1C)Br)C)C
C10H13Br
MFCD00000070
bromodurene, 3-bromodurene, 1-bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene, benzene, 3-bromo-1,2,4,5-tetramethyl, bromdurol, duryl bromide, bromodurene, pract., acmc-1bz04, 2,3,5,6-tetramethylbromobenzene, 1-bromo-2,5,6-tetramethylbenzene
3-bromo-1,2,4,5-tétraméthylbenzène
Spécification
1-Bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene
58°C to 62°C
1646-53-3
MFCD00000070
bromodurene, 3-bromodurene, 1-bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene, benzene, 3-bromo-1,2,4,5-tetramethyl, bromdurol, duryl bromide, bromodurene, pract., acmc-1bz04, 2,3,5,6-tetramethylbromobenzene, 1-bromo-2,5,6-tetramethylbenzene
CC1=CC(=C(C(=C1C)Br)C)C
213.118
213.12
115°C to 120°C (5mmHg)
5g
C10H13Br
2207158
WJKBPTLQJXKEHC-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-1,2,4,5-tétraméthylbenzène
74240
99%
Vidéos
FDS Documents