Learn More
1-bromo-2,3,5-trifluorobenzène, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4323174
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
133739-70-5
C6H2BrF3
210.98
MFCD00012232
XSMLLZPSNLQCQU-UHFFFAOYSA-N
2,3,5-trifluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3,5-trifluoro, 1-bromo-2,3,5-trifluoro-benzene, pubchem2305, acmc-209bte, intermediates-zcf02035, 2,3,5-trifluorobromo benzene, 2,3,5-trifluorophenyl bromide, paragos 390204, benzene,1-bromo-2,3,5-trifluoro
2736399
1-bromo-2,3,5-trifluorobenzène
FC1=CC(F)=C(F)C(Br)=C1
133739-70-5
C6H2BrF3
210.98
MFCD00012232
XSMLLZPSNLQCQU-UHFFFAOYSA-N
2,3,5-trifluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3,5-trifluoro, 1-bromo-2,3,5-trifluoro-benzene, pubchem2305, acmc-209bte, intermediates-zcf02035, 2,3,5-trifluorobromo benzene, 2,3,5-trifluorophenyl bromide, paragos 390204, benzene,1-bromo-2,3,5-trifluoro
2736399
1-bromo-2,3,5-trifluorobenzène
FC1=CC(F)=C(F)C(Br)=C1
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2, 3, 5-trifluorobenzene
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 143°C
Point d’éclair 54°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 210.98
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.