Learn More
1-bromo-2-pentyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11924501
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
16400-32-1
C5H7Br
147.02
MFCD00236363
VDHGRVFJBGRHMD-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-2-pentyne, 2-pentynyl bromide, 2-pentyne, 1-bromo, 1-bromo-pent-2-yne, 1-bromo-2-pentine, 2-pentyn-1-yl bromide, acmc-1c6g2
85399
1-bromodent-2-yne
CCC#CCBr
16400-32-1
C5H7Br
147.02
MFCD00236363
VDHGRVFJBGRHMD-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-2-pentyne, 2-pentynyl bromide, 2-pentyne, 1-bromo, 1-bromo-pent-2-yne, 1-bromo-2-pentine, 2-pentyn-1-yl bromide, acmc-1c6g2
85399
1-bromodent-2-yne
CCC#CCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-pentyne
Couleur Jaune
Point d’ébullition 40°C to 41°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 36°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.508
Quantité 10 g
Poids de la formule 147.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-2-pentyne
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.