Learn More
1-Bromo-2-propanol, 70%, remainder 2-bromo-1-propanol, tech., ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 218620500
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 19686-73-8 Poids : 0.12650kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Quantité. 50mL
Emballage Glass bottle
Code produit. 10006143
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
Spécification
Identifiants chimiques
1-Bromo-2-propanol
65.0
Technical Grade
70%
CH3CH(OH)CH2Br
MFCD00004529
598-18-5
100.0
70%
C3H7BrO
138.99
Spécification
1-Bromo-2-propanol
65.0
100.0
1.4790 to 1.4900
145.0° to 148.0°C
50mL
Liquid
Clear colorless to brown
C3H7BrO
138.99
01, 365
598-18-5
Authentic
Glass bottle
1.5300g/mL
Technical Grade
54°C
70%
70%
CH3CH(OH)CH2Br
MFCD00004529
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 1-Bromo-2-propanol, remainder 2-bromo-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
FDS Documentation