Learn More
Alfa Aesar™ 1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzène, 99 %
Marque:  Alfa Aesar™ L14646.06
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 22385-77-9 Poids : 0.00500kg
Quantité 5g
Code produit. 11393626
  • 138.00€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 3
Identifiants chimiques
22385-77-9
269.226
BUOWTUULDKULFI-UHFFFAOYSA-N
620136
CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(C)(C)C
C14H21Br
MFCD00796945
1-bromo-3,5-di-tert-butylbenzene, 3,5-di-tert-butylbromobenzene, 3,5-di-t-butylbromobenzene, 1-bromo-3,5-di-t-butylbenzene, 1-bromo-3,5-ditert-butyl benzene, benzene, 1-bromo-3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 1,5-bis tert-butyl-3-bromobenzene, acmc-1cpbo, g00018-watson-int, 3,5-di-t-butyl-bromobenzene
1-bromo-3,5-ditert-butylbenzène
Spécification
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
5g
C14H21Br
2091559
BUOWTUULDKULFI-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-3,5-ditert-butylbenzène
620136
99%
62°C to 66°C
22385-77-9
MFCD00796945
1-bromo-3,5-di-tert-butylbenzene, 3,5-di-tert-butylbromobenzene, 3,5-di-t-butylbromobenzene, 1-bromo-3,5-di-t-butylbenzene, 1-bromo-3,5-ditert-butyl benzene, benzene, 1-bromo-3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 1,5-bis tert-butyl-3-bromobenzene, acmc-1cpbo, g00018-watson-int, 3,5-di-t-butyl-bromobenzene
CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(C)(C)C
269.226
269.23
Vidéos
FDS Documents