missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7046507
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
22385-77-9
C14H21Br
269.226
MFCD00796945
BUOWTUULDKULFI-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-3,5-di-tert-butylbenzene, 3,5-di-tert-butylbromobenzene, 3,5-di-t-butylbromobenzene, 1-bromo-3,5-di-t-butylbenzene, 1-bromo-3,5-ditert-butyl benzene, benzene, 1-bromo-3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 1,5-bis tert-butyl-3-bromobenzene, acmc-1cpbo, g00018-watson-int, 3,5-di-t-butyl-bromobenzene
620136
1-bromo-3,5-ditert-butylbenzène
CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(C)(C)C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
22385-77-9
C14H21Br
269.226
MFCD00796945
BUOWTUULDKULFI-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-3,5-di-tert-butylbenzene, 3,5-di-tert-butylbromobenzene, 3,5-di-t-butylbromobenzene, 1-bromo-3,5-di-t-butylbenzene, 1-bromo-3,5-ditert-butyl benzene, benzene, 1-bromo-3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 1,5-bis tert-butyl-3-bromobenzene, acmc-1cpbo, g00018-watson-int, 3,5-di-t-butyl-bromobenzene
620136
1-bromo-3,5-ditert-butylbenzène
CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(C)(C)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Point de fusion 62°C to 66°C
Quantité 1 g
Beilstein 2091559
Poids de la formule 269.23
Pourcentage de pureté 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'