Learn More
1-bromo-3,5-diméthoxybenzène, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 437220050
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : CAS : 20469-65-2 Poids : 0.05500kg
Quantité 5g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 11393762
Quantité Prix
1 25.01€ / 5g
10 23.43€ / 5g
Expédition estimée
01-06-2021
Identifiants chimiques
20469-65-2
217.06
3,5-dimethoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-bromobenzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy-benzene, 1-bromo-3,5-dimethox, 3,5-dimethoxy-bromobenzene, bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy bromobenzene, acmc-1cs59, ksc495e7l
1-bromo-3,5-diméthoxybenzène
C8H9BrO2
KRWRFIMBWRVMKE-UHFFFAOYSA-N
639187
COC1=CC(=CC(=C1)Br)OC
Spécification
1-Bromo-3, 5-dimethoxybenzene
Flacon en verre
63.6°C to 65.7°C
20469-65-2
100.0
C8H9BrO2
KRWRFIMBWRVMKE-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-3,5-diméthoxybenzène
639187
Cristaux ou poudre cristalline
Authentic
Blanc à jaune
5g
96.0
96% min. (GC)
3,5-dimethoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-bromobenzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy-benzene, 1-bromo-3,5-dimethox, 3,5-dimethoxy-bromobenzene, bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy bromobenzene, acmc-1cs59, ksc495e7l
COC1=CC(=CC(=C1)Br)OC
217.06
217.06
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents