Learn More
1-Bromo-3-n-hexylbenzène 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11391999
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
38409-59-5
C12H17Br
241.172
MFCD09909567
HZUVRCRPECDFAT-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-3-n-hexylbenzene, 1-bromo-3-hexyl-benzene, 3-hexylbromobenzene, 3-n-hexyl bromobenzene, #, benzene, 1-bromo-3-hexyl
563022
1-bromo-3-hexylbenzène
CCCCCCC1=CC(=CC=C1)Br
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
38409-59-5
C12H17Br
241.172
MFCD09909567
HZUVRCRPECDFAT-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-3-n-hexylbenzene, 1-bromo-3-hexyl-benzene, 3-hexylbromobenzene, 3-n-hexyl bromobenzene, #, benzene, 1-bromo-3-hexyl
563022
1-bromo-3-hexylbenzène
CCCCCCC1=CC(=CC=C1)Br
1-Bromo-3-n-hexylbenzene is used as intermediates in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-3-n-hexylbenzène est utilisé comme intermédiaire dans l’industrie pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Entièrement miscible avec l’éthanol, l’acétone, le toluène et le chlorure de méthylène.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-n-hexylbenzene
Densité 1.179
Point d’ébullition 90°C to 98°C (5 mmHg)
Point d’éclair >120°C (248°F)
Indice de réfraction 1.522
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Fully miscible with ethanol,acetone,toluene,methylene chloride.
Poids de la formule 241.17
Pourcentage de pureté ≥97%