Learn More
1-(bromométhyl)-2-phénoxybenzène, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(Bromomethyl)-2-phenoxybenzene |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 263.13 |
Pourcentage de pureté | 97% |