Learn More
1-Bromopinacolone, 97 + %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080915
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5469-26-1
C6H11BrO
179.057
MFCD00000206
SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
21642
1-bromo-3,3-diméthylbutan-2-one
CC(C)(C)C(=O)CBr
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5469-26-1
C6H11BrO
179.057
MFCD00000206
SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
21642
1-bromo-3,3-diméthylbutan-2-one
CC(C)(C)C(=O)CBr
1-Bromopinacolone is used as an iIntermediate for triazole compounds ( a five-membered ring structure compound contains three nitrogens and two carbons in the ring) which have biological activities such as antiviral, antibacterial, antifungal and antituberculous.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 1-bromopinacolone est utilisé comme intermédiaire pour les composés du triazole (un composé de structure cyclique à cinq chaînons contenant trois nitrogènes et deux carbones dans le cycle) qui ont des activités biologiques, telles que les antiviraux, antibactériens, antifongiques et antituberculeux.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants, les bases, la chaleur et la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Bromopinacolone
Point de fusion -10°C
Densité 1.333
Point d’ébullition 189°C to 192°C
Point d’éclair 75°C (167°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4655
Quantité 10 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 506485
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 179.06
Pourcentage de pureté ≥97%