Learn More
Chlorure de 1-butanesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-78115
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2386-60-9
C4H9ClO2S
156.63
MFCD00007464
WEDIIKBPDQQQJU-UHFFFAOYSA-N
1-butanesulfonyl chloride, butylsulfonyl chloride, butanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1-butylsulfonyl chloride, n-butanesulphonyl chloride, butanesulfonylchloride, butane-1-sulphonyl chloride, n-butylsulfonyl chloride, n-butanesulfonyl chloride
75430
Chlorure de butane-1-sulfonyle
CCCCS(=O)(=O)Cl
2386-60-9
C4H9ClO2S
156.63
MFCD00007464
WEDIIKBPDQQQJU-UHFFFAOYSA-N
1-butanesulfonyl chloride, butylsulfonyl chloride, butanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1-butylsulfonyl chloride, n-butanesulphonyl chloride, butanesulfonylchloride, butane-1-sulphonyl chloride, n-butylsulfonyl chloride, n-butanesulfonyl chloride
75430
Chlorure de butane-1-sulfonyle
CCCCS(=O)(=O)Cl
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur le marquage peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Butanesulfonyl chloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune ou orange
Densité 1.2000g/mL
Point d’ébullition 96.0°C (21.0 mmHg)
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3SO2Cl
Indice de réfraction 1.4540 to 1.4565
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.2
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes.
Poids de la formule 156.63
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Butanesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche