Learn More
1-butanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Butanethiol |
Note relative au nom | 98% |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | -116.0°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.8400g/mL |
Point d’ébullition | 98.0°C |
Point d’éclair | 0.5°C |
Spectre IR | Authentique |