Learn More
1-butanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-78127
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
109-79-5
C4H10S
90.18
MFCD00004905
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
8012
butane-1-thiol
CCCCS
109-79-5
C4H10S
90.18
MFCD00004905
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
8012
butane-1-thiol
CCCCS
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Butanethiol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -116.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 98.0°C
Point d’éclair 0.5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3SH
Indice de réfraction 1.4420 to 1.4440
Quantité 50 mL
Beilstein 01, 370
Fieser 02,53; 04,64
Merck Index 15, 1580
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 90.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide