Learn More
1-Butylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11392216
17.66 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
109-73-9
C4H11N
73.139
MFCD00011690
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan
8007
CHEBI:43799
butan-1-amine
CCCCN
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
109-73-9
C4H11N
73.139
MFCD00011690
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan
8007
CHEBI:43799
butan-1-amine
CCCCN
1-Butylamine is used as an intermediate for pharmaceuticals, synthetic tanning agents, dyestuffs and emulsifiers. It also plays an important role in the preparation of N,N'-dibutylthiourea, a rubber vulcanization accelerator. It is involved in the preparation of n-butylbenzenesulfonamide, which is a plasticizer of nylon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-butylamine est utilisée comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques, les agents de tannage synthétique, les colorants et les émulsifiants. Elle joue également un rôle important dans la préparation du N,N′-dibutylthiourée, un accélérateur de vulcanisation du caoutchouc. Il est impliqué dans la préparation du n-butylbenzènesulfonamide, qui est un plastifiant de nylon.
Solubilité
Miscible à de l’éthanol et de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, l’aluminium, le cuivre, les alliages de cuivre et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Butylamine
Point de fusion -50°C
Densité 0.738
Point d’ébullition 76°C to 78°C
Point d’éclair −14°C (6°F)
Odeur Ammonia-like
Formule linéaire CH3CH2CH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.401
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1125
Beilstein 605269
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,1543
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol and water.
Poids de la formule 73.14
Pourcentage de pureté 99%