Learn More
1-chloro-2-nitrobenzène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Chloro-2-nitrobenzene |
Note relative au nom | 99+% |
% min. CAS | 99.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 32°C to 34°C |
Couleur | Jaune |
Densité | 1.3480g/mL |
Point d’ébullition | 246°C |
Point d’éclair | 124°C |
Spectre IR | Authentique |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Chloro-2-nitrobenzene
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H311-Toxique par contact cutané.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.