Learn More
1-chloro-3-hydroxypropylé, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10046203
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
627-30-5
C3H7ClO
94.54
MFCD00002943
LAMUXTNQCICZQX-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-1-propanol, 3-chloropropanol, 1-propanol, 3-chloro, 1-chloro-3-hydroxypropane, trimethylene chlorohydrin, 3-chloro-l-propanol, 3-chlorpropan-1-ol, 3-choro-1-propanol, 1-chloro-3-propanol, 3-chloropropanol-1
12313
3-chloropropan-1-ol
C(CO)CCl
627-30-5
C3H7ClO
94.54
MFCD00002943
LAMUXTNQCICZQX-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-1-propanol, 3-chloropropanol, 1-propanol, 3-chloro, 1-chloro-3-hydroxypropane, trimethylene chlorohydrin, 3-chloro-l-propanol, 3-chlorpropan-1-ol, 3-choro-1-propanol, 1-chloro-3-propanol, 3-chloropropanol-1
12313
3-chloropropan-1-ol
C(CO)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-3-hydroxypropane
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -20°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1300g/mL
Point d’ébullition 160°C to 162°C
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl(CH2)3OH
Indice de réfraction 1.4440 to 1.446
Quantité 500 g
Beilstein 01, 356
Gravité spécifique 1.13
Informations sur la solubilité Solubility in water: 300g/L water (20°C). Other solubilities: reacts with water forming hcl
Stabilisateur 0.1% Na2CO3
Viscosité 6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 94.54
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chloro-3-hydroxypropane, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.