Learn More
1-Chloro--(-iodopropoxy)benzène,4-(3-iodopropoxy)benzène, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-chloro-4-(3-iodopropoxy)benzene |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule linéaire | ClC6H4OCH2CH2CH2I |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 296.53 |
Pourcentage de pureté | 97% |