Learn More
1-Chloro-5-triméthylsilyl-4-pentyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le1-chloro-5-triméthylsilyl-4-pentyne est utilisé comme intermédiaire de synthèse en chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Le1-chloro-5-triméthylsilyl-4-pentyne est utilisé comme intermédiaire de synthèse en chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Point d’ébullition | 75°C to 77°C (21mmHg) |
Nom chimique ou matériau | 1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne |
Quantité | 5 g |
Formule linéaire | Cl(CH2)3C≡CSi(CH3)3 |
Point d’éclair | 65°C (149°F) |
Nom IUPAC | (5-Chloropent-1-yn-1-yl)triméthylsilane |
Poids de la formule | 174.75 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Indice de réfraction | 1.456 |
Densité | 0.977 |