Learn More
1-chloro-6-hydroxyhexane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735985
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2009-83-8
C6H13ClO
136.62
MFCD00002984
JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf
74828
6-chlorohexan-1-ol
C(CCCCl)CCO
2009-83-8
C6H13ClO
136.62
MFCD00002984
JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf
74828
6-chlorohexan-1-ol
C(CCCCl)CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-chloro-6-hydroxyhexane
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 108.0°C to 112.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair 98°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl(CH2)6OH
Indice de réfraction 1.4547 to 1.4567
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.03
Poids de la formule 136.62
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide