missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Chlorométhyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2 ] octane bis(tétrafluoroborate), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7046971
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
140681-55-6
C7H14B2ClF9N2
354.26
MFCD00142607
TXRPHPUGYLSHCX-UHFFFAOYSA-N
selectfluor, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane bis tetrafluoroborate, f-teda-bf4, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane-1,4-diium tetrafluoroborate, unii-4p1za6r76d, selectfluor fluorinating reagent, f-teda, selectfluor r fluorinating reagent, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane ditetrafluoroborate
2724933
1-(chloromethyl)-4-fluoro-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane-1,4-diium; bis(tetrafluoroboranuide)
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.F[N+]12CC[N+](CCl)(CC1)CC2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
140681-55-6
C7H14B2ClF9N2
354.26
MFCD00142607
TXRPHPUGYLSHCX-UHFFFAOYSA-N
selectfluor, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane bis tetrafluoroborate, f-teda-bf4, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane-1,4-diium tetrafluoroborate, unii-4p1za6r76d, selectfluor fluorinating reagent, f-teda, selectfluor r fluorinating reagent, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane ditetrafluoroborate
2724933
1-(chloromethyl)-4-fluoro-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane-1,4-diium; bis(tetrafluoroboranuide)
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.F[N+]12CC[N+](CCl)(CC1)CC2

1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate) is used as a reagent for electrophilic fluorination and also acts as a selective oxidizing agent. It is a highly effective and versatile source of electrophilic fluorine and also used in the synthesis of organofluorine.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le 1-chlorométhyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tétrafluoroborate) est utilisé comme réactif pour la fluoration électrophile et agit également comme agent oxydant sélectif. Il s’agit d’une source de fluor électrophile très efficace et polyvalente, également utilisée dans la synthèse de l’organofluor.

Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acétonitrile, l’alcool, l’acétone, le diméthylformamide, la pyridine et le diméthylsulfoxyde.

Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les agents réducteurs, les acides forts et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
Point de fusion ∽250°C (decomposition)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3088
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetonitrile,alcohol,acetone,dimethylformamide,pyridine and dimethylsulfoxide.
Poids de la formule 354.26
Pourcentage de pureté ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'