Learn More
Acide 1-cyclohexyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2695690
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
135906-00-2
C16H17NO3
271.316
MFCD00277770
DTLUKEHVTWNAGE-UHFFFAOYSA-N
1-cyclohexyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 1-cyclohexyl-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, maybridge1_006860, acmc-1c0s9, 1-cyclohexyl-4-oxidanylidene-quinoline-3-carboxylic acid
2729105
Acide 1-cyclohexyl-4-oxoquinoline-3-carboxylique
C1CCC(CC1)N2C=C(C(=O)C3=CC=CC=C32)C(=O)O
135906-00-2
C16H17NO3
271.316
MFCD00277770
DTLUKEHVTWNAGE-UHFFFAOYSA-N
1-cyclohexyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 1-cyclohexyl-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, maybridge1_006860, acmc-1c0s9, 1-cyclohexyl-4-oxidanylidene-quinoline-3-carboxylic acid
2729105
Acide 1-cyclohexyl-4-oxoquinoline-3-carboxylique
C1CCC(CC1)N2C=C(C(=O)C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Nom chimique ou matériau 1-Cyclohexyl-4-oxo-1, 4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 271.31
Pourcentage de pureté 97%