Learn More
Ester pinacol d’acide 1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-boronique, 97 %, ACROS Organics
Catalog Number 11906231
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
1233526-60-7
C14H23BN2O2
262.16
OCBNABJVDPSMQY-UHFFFAOYSA-N
1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-cyclopentyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-cyclopentyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-cyclopentyl-1h-pyrazol-4-yl boronic acid pinacol ester, 1-cyclopentyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-cyclopentyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol, 1h-pyrazole, 1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
56776730
1-cyclopentyl-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(N=C2)C3CCCC3
1233526-60-7
C14H23BN2O2
262.16
OCBNABJVDPSMQY-UHFFFAOYSA-N
1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-cyclopentyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-cyclopentyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-cyclopentyl-1h-pyrazol-4-yl boronic acid pinacol ester, 1-cyclopentyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-cyclopentyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol, 1h-pyrazole, 1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
56776730
1-cyclopentyl-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(N=C2)C3CCCC3
Nom chimique ou matériau 1-Cyclopentyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 38°C to 40°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 262.16
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Cyclopentyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.