Learn More
1-décyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-98970
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
764-93-2
C10H18
138.25
MFCD00009576
ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
1-decyne, decyne, octylacetylene, unii-ulr28gd98q, ulr28gd98q, decine, n-octylacetylene, deca-1-yne, acmc-209p3y
12997
CHEBI:87322
Déc-1-yne
CCCCCCCCC#C
764-93-2
C10H18
138.25
MFCD00009576
ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
1-decyne, decyne, octylacetylene, unii-ulr28gd98q, ulr28gd98q, decine, n-octylacetylene, deca-1-yne, acmc-209p3y
12997
CHEBI:87322
Déc-1-yne
CCCCCCCCC#C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Decyne
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -44.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7600g/mL
Point d’ébullition 174.0°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7C≡CH
Indice de réfraction 1.4260 to 1.4280
Quantité 5 mL
Beilstein 01,I,122
Gravité spécifique 0.76
Poids de la formule 138.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Decyne
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.