Learn More
1-Ethylpipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
1-Ethylpiperazine is used in the synthesis of 2-(2-methoxy-5-((4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl)phenyl)-1H-benzo[d]imidazole hydrochloride and 2-(5-((4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2-methoxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazole hydrochloride. It is also employed as an intermediate in veterinary medicine, especially in the production of ciproflmoxacin ethyl. Further, it serves as a precursor to prepare dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-éthylpipérazine est utilisée dans la synthèse des chlorhydrates de 2-(2-méthoxy-5-(4-méthylpipérazine-1-yl)sulfonyl)phényl)1-H-benzo[d]imidazole et de 2-(5-(4-éthylpipérazine-1-yl)sulfonyl)-2-méthoxyphényl)-1H-benzo[d]imidazole. Il est également utilisé comme intermédiaire en médecine vétérinaire, en particulier dans la production de ciprofloxacine éthyle. De plus, il sert de précurseur pour préparer des colorants.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
La 1-éthylpipérazine est utilisée dans la synthèse des chlorhydrates de 2-(2-méthoxy-5-(4-méthylpipérazine-1-yl)sulfonyl)phényl)1-H-benzo[d]imidazole et de 2-(5-(4-éthylpipérazine-1-yl)sulfonyl)-2-méthoxyphényl)-1H-benzo[d]imidazole. Il est également utilisé comme intermédiaire en médecine vétérinaire, en particulier dans la production de ciprofloxacine éthyle. De plus, il sert de précurseur pour préparer des colorants.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Ethylpiperazine |
Point d’ébullition | 157°C |
Point d’éclair | 43°C (109°F) |
Odeur | Amine-like |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2733 |
Beilstein | 102971 |
Poids de la formule | 114.19 |
Pourcentage de pureté | 98% |