Learn More
1-Ethylpipéridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15354968
282.68 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 L
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Ethylpiperidine
CAS 766-09-6
Point de fusion -20.0°C
Densité 0.8240g/mL
Point d’ébullition 129.0°C to 131.0°C
Point d’éclair 17°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule moléculaire C7H15N
Indice de réfraction 1.4430 to 1.4450
Quantité 10 L
Beilstein 20,17
Gravité spécifique 0.824
Synonyme n-ethylpiperidine, piperidine, 1-ethyl, n-aethylpiperidin, n-ethyl piperidine, ethylpiperidine, n-aethylpiperidin german, 1-ethyl-piperidine, n-ethyl-piperidine, 1-ethyl piperidine, 1-ethylpiperidene
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (20°C).
Clé InChI HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1CCCCC1
Nom IUPAC 1-éthylpipéridine
Poids moléculaire (g/mol) 113.2
CID PubChem 13007
ChEBI CHEBI:39017
Poids de la formule 113.2
Pourcentage de pureté 99%