Learn More
1-fluoro-4-iodobenzène, 99 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 204500010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 352-34-1 Poids : 0.05193kg
Quantité. | 1mL |
---|---|
Emballage | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
352-34-1 | |
222 | |
KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N | |
9605 | |
C1=CC(=CC=C1F)I |
C6H4FI | |
MFCD00001052 | |
4-fluoroiodobenzene, p-fluoroiodobenzene, benzene, 1-fluoro-4-iodo, 4-iodofluorobenzene, p-iodofluorobenzene, 4-fluoro-1-iodobenzene, 4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-4-iodo-benzene, 1-iodo-4-fluorobenzene, 4-fluroiodobenzene | |
1-fluoro-4-iodobenzène |
Spécification
1-Fluoro-4-iodobenzene | |
68°C | |
Flacon en verre | |
1.925 | |
Jaune | |
1mL | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
FC6H4I | |
05, 220 | |
KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N | |
1-fluoro-4-iodobenzène | |
9605 | |
Liquide |
1.9250g/mL | |
Authentic | |
1.5820 to 1.584 | |
182°C to 184°C | |
-20°C | |
352-34-1 | |
100.0 | |
C6H4FI | |
MFCD00001052 | |
4-fluoroiodobenzene, p-fluoroiodobenzene, benzene, 1-fluoro-4-iodo, 4-iodofluorobenzene, p-iodofluorobenzene, 4-fluoro-1-iodobenzene, 4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-4-iodo-benzene, 1-iodo-4-fluorobenzene, 4-fluroiodobenzene | |
C1=CC(=CC=C1F)I | |
222 | |
222 | |
99% |
Sécurité et traitement
- 1-Fluoro-4-iodobenzene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.