Learn More
1-(heptafluorobutyryl)imidazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043321
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
32477-35-3
C7H3F7N2O
264.103
MFCD00014503
MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
n-heptafluorobutyrylimidazole, 1-heptafluorobutyryl imidazole, heptafluorobutyrylimidazole, n-heptafluorobutyryl imidazole, hfbi, 1-perfluorobutyryl imidazole, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-1h-imidazol-1-yl butan-1-one, 1-2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-oxobutyl-1h-imidazole, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-imidazol-1-yl butan-1-one, 1h-imidazole, 1-2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-oxobutyl
94431
2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-imidazol-1-ylbutane-1-one
C1=CN(C=N1)C(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
32477-35-3
C7H3F7N2O
264.103
MFCD00014503
MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
n-heptafluorobutyrylimidazole, 1-heptafluorobutyryl imidazole, heptafluorobutyrylimidazole, n-heptafluorobutyryl imidazole, hfbi, 1-perfluorobutyryl imidazole, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-1h-imidazol-1-yl butan-1-one, 1-2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-oxobutyl-1h-imidazole, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-imidazol-1-yl butan-1-one, 1h-imidazole, 1-2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-oxobutyl
94431
2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-imidazol-1-ylbutane-1-one
C1=CN(C=N1)C(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole is used in gas chromatography for the determination of various pharmaceutical compounds like retronecine in biological matrixes. It acts as a reagent for derivatize amine-groups. It plays an essential role to reduce GC column degradation due to its non-acidic property. It is an acylating agent, which converts thermally unstable compounds to its more volatile derivative and then made suitable for GC analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-(heptafluorobutyryl)imidazole est utilisé en chromatographie en phase gazeuse pour la détermination de divers composés pharmaceutiques comme la rétronecine dans des matrices biologiques. Il agit comme réactif pour les groupes dʼamines dérivés. Il joue un rôle essentiel pour réduire la dégradation des colonnes GC en raison de sa propriété non acide. Il sʼagit dʼun agent dʼacylation qui convertit les composés thermoinstables en son dérivé plus volatil, puis qui convient à lʼanalyse GC.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-(Heptafluorobutyryl)imidazole
Point de fusion 10°C to 13°C
Densité 1.49
Point d’ébullition 160°C to 162°C
Point d’éclair 77°C (170°F)
Indice de réfraction 1.385
Quantité 5 g
Beilstein 4488026
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform and methanol.
Poids de la formule 264.1
Pourcentage de pureté ≥98%