Learn More
Acide 1-hexanesulfonique, sel sodique, qualité HPLC, J.T.Baker™
284.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Description
- Pour la chromatographie par paires d’ions de composés de base
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Hexanesulfonic Acid Sodium Salt |
Conditionnement | Flacon en verre ambré à col large |
Quantité | 25 g |
Gravité spécifique | 1L = 0.00kg |
Nom IUPAC | sodium hexane-1-sulfonate |
Poids de la formule | 188.22 |
Qualité | HPLC |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-HEXANESULFONIC ACID SODIUM SALT
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: SODIUM 1-HEXANESULFONATE