Learn More
Acide 1-hexanesulfonique, hydrate de sel de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736669
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2832-45-3
C6H13NaO3S
188.22
MFCD00007542
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
23677630
sodium ; hexane-1-sulfonate
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
2832-45-3
C6H13NaO3S
188.22
MFCD00007542
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
23677630
sodium ; hexane-1-sulfonate
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Absorbance 5.5 w/v% aq. soln., pH 3, H3PO4, 0.06 max. at 280nm, 0.1 max. at 220nm, 1 max. at 210nm, 5.5 w/v% aq. soln., pH 3, H3PO4 at 0nm
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Densité Negligible
Perte à la dessiccation 9.6% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5SO3Na·xH2O
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 188.22
Tension de vapeur Negligible
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Flocons cristallins ou solides