Learn More
1-hexanol, 98 %, qualité réactif, Honeywell™
Catalog Number p-7120030
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Glass bottle
111-27-3
C6H14O
102.177
MFCD00002982
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
8103
CHEBI:87393
hexan-1-ol
CCCCCCO
111-27-3
C6H14O
102.177
MFCD00002982
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
8103
CHEBI:87393
hexan-1-ol
CCCCCCO
Qualité réactif, 98 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Hexanol
Point de fusion -52°C (literature)
Couleur Colorless
Densité 0.814g/mL at 25°C
Point d’ébullition 156°C to 157°C (literature)
Conditionnement Glass bottle
Formule linéaire CH3(CH2)5OH
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2282
Beilstein 969167
Tension de vapeur 1mmHg (25.6°C)
Poids de la formule 102.17g/mol
Pourcentage de pureté 0.98