Learn More
Hexafluorophosphate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10041741
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
304680-35-1
C10H19F6N2P
312.24
MFCD03093296
YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
2734175
1-hexyl-3-méthylimidazol-3-ium ; hexafluorophosphate
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
304680-35-1
C10H19F6N2P
312.24
MFCD03093296
YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
2734175
1-hexyl-3-méthylimidazol-3-ium ; hexafluorophosphate
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Liquide ionique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -73.5°C
Couleur Blanc
Densité 1.3045g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Indice de réfraction 1.4160 to 1.418
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.3045
Viscosité 497 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 312.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.