Learn More
1-hydroxyéthyléthoxypiperazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10023250
94.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13349-82-1
C8H18N2O2
174.24
MFCD00074931
FLNQAPQQAZVRDA-UHFFFAOYSA-N
1-2-2-hydroxyethoxy ethyl piperazine, 2-2-piperazin-1-yl ethoxy ethanol, 2-2-piperazin-1-ylethoxy ethanol, 2-2-1-piperazinyl ethoxy ethanol, 1-2-2-hydroxyethoxyl-ethyl piperazine, 1-2-2-hydroxyethoxy-ethyl-piperazine, ethanol, 2-2-1-piperazinyl ethoxy
139436
2-(2-pipérazine-1-yléthoxy)éthanol
C1CN(CCN1)CCOCCO
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13349-82-1
C8H18N2O2
174.24
MFCD00074931
FLNQAPQQAZVRDA-UHFFFAOYSA-N
1-2-2-hydroxyethoxy ethyl piperazine, 2-2-piperazin-1-yl ethoxy ethanol, 2-2-piperazin-1-ylethoxy ethanol, 2-2-1-piperazinyl ethoxy ethanol, 1-2-2-hydroxyethoxyl-ethyl piperazine, 1-2-2-hydroxyethoxy-ethyl-piperazine, ethanol, 2-2-1-piperazinyl ethoxy
139436
2-(2-pipérazine-1-yléthoxy)éthanol
C1CN(CCN1)CCOCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Hydroxyethylethoxypiperazine
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron-jaune à incolore
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 150.0°C (13.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4960 to 1.4980
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.01
Poids de la formule 174.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide