Learn More
1-iodo-2-méthylpropane, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-149017
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
513-38-2
C4H9I
184.02
MFCD00001084
BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N
isobutyl iodide, propane, 1-iodo-2-methyl, isobutyljodid, isobutyliodide, 2-methylpropyl iodide, primary isobutyl iodide, isobutyljodid czech, 1-jod-2-methylpropan, 1-jod-2-methylpropan czech, 1-iodo-2-methyl-propane
10556
1-iodo-2-méthylpropane
CC(C)CI
513-38-2
C4H9I
184.02
MFCD00001084
BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N
isobutyl iodide, propane, 1-iodo-2-methyl, isobutyljodid, isobutyliodide, 2-methylpropyl iodide, primary isobutyl iodide, isobutyljodid czech, 1-jod-2-methylpropan, 1-jod-2-methylpropan czech, 1-iodo-2-methyl-propane
10556
1-iodo-2-méthylpropane
CC(C)CI
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-2-methylpropane
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -93.0°C
Couleur Incolore à orange
Densité 1.5900g/mL
Point d’ébullition 120.0°C to 121.0°C
Point d’éclair 12°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2I
Indice de réfraction 1.4948 to 1.4968
Quantité 25 mL
Merck Index 15,5189
Gravité spécifique 1.59
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Stabilisateur copper
Poids de la formule 184.02
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Iodo-2-methylpropane, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.