Learn More
1-iodohexane, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758242
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
2050-77-3
C10H21I
268.18
MFCD00001085
SKIDNYUZJPMKFC-UHFFFAOYSA-N
16314
1-iododecane
CCCCCCCCCCI
2050-77-3
C10H21I
268.18
MFCD00001085
SKIDNYUZJPMKFC-UHFFFAOYSA-N
16314
1-iododecane
CCCCCCCCCCI
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Iododecane
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.2500g/mL
Point d’ébullition 124.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)9I
Indice de réfraction 1.4845 to 1.4865
Quantité 25 g
Beilstein 01,168
Gravité spécifique 1.25
Synonyme decyl iodide, decane, 1-iodo, n-decyl iodide, iododecane, 1-iodanyldecane, 1-decyl iodide, 1-iodo-decane, 1-iod0decane, decane,1-iodo, pubchem3942
Stabilisateur copper
Poids de la formule 268.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Iododecane, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.