Learn More
1-iodododécane, 98 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081768
29.40 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
4292-19-7
C12H25I
296.24
MFCD00001088
GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
20282
1-iodododecane
CCCCCCCCCCCCI
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
4292-19-7
C12H25I
296.24
MFCD00001088
GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
20282
1-iodododecane
CCCCCCCCCCCCI
1-Iodododecane has been used in the preparation of dodecylated graphite, alkyl functionalized single walled carbon nanotubes (SWNTs). It is also used as chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-iodododécane a été utilisé dans la préparation du graphite dodécylé et de nanotubes de carbone à paroi unique (SWNT) à fonction alkyle. Il est également utilisé comme intermédiaire chimique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Conserver dans l’obscurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Iodododecane
Note relative au nom Stabilized with copper
Point de fusion -3°C
Densité 1.201
Point d’ébullition 128°C to 130°C (11 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4844
Quantité 25 g
Beilstein 1738943
Sensibilité Light sensitive
Synonyme n-dodecyl iodide, dodecyl iodide, lauryl iodide, dodecane, 1-iodo, dodecane,1-iodo, iodododecane, iodo-dodecane, 1-iodanyldodecane, pubchem3943, n-iodododecane
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 296.24
Pourcentage de pureté 98%