Learn More
1-iodododécane, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758240
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
4292-19-7
C12H25I
296.24
MFCD00001088
GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
n-dodecyl iodide, dodecyl iodide, lauryl iodide, dodecane, 1-iodo, dodecane,1-iodo, iodododecane, iodo-dodecane, 1-iodanyldodecane, pubchem3943, n-iodododecane
20282
1-iodododécane
CCCCCCCCCCCCI
4292-19-7
C12H25I
296.24
MFCD00001088
GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
n-dodecyl iodide, dodecyl iodide, lauryl iodide, dodecane, 1-iodo, dodecane,1-iodo, iodododecane, iodo-dodecane, 1-iodanyldodecane, pubchem3943, n-iodododecane
20282
1-iodododécane
CCCCCCCCCCCCI
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Iodododecane
Note relative au nom Stabilized with 500ppm copper
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -3.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2000g/mL
Point d’ébullition 159.0°C to 160.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)11I
Indice de réfraction 1.4830 to 1.4850
Quantité 25 mL
Beilstein 01,67
Gravité spécifique 1.2
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 296.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Iodododecane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.