missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-iodooctane, 98+ %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7026286
20.26 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.


Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
629-27-6
C8H17I
240.128
MFCD00001105
UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
n-octyl iodide, octyl iodide, octane, 1-iodo, 1-octyl iodide, 1-n-octyl iodide, 1-jodoktan, 1-jodoktan czech, 1-iodooctane;n-octyl iodide, iodoctane, iodooctane
12380
1-iodooctane
CCCCCCCCI
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
629-27-6
C8H17I
240.128
MFCD00001105
UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
n-octyl iodide, octyl iodide, octane, 1-iodo, 1-octyl iodide, 1-n-octyl iodide, 1-jodoktan, 1-jodoktan czech, 1-iodooctane;n-octyl iodide, iodoctane, iodooctane
12380
1-iodooctane
CCCCCCCCI

Alkylation of [2,2?-([2,2?-bipyridine]-6,6?-diyl)bis[phenolato]-N,N?,O,O?]nickel(II)was performed using the catalytic reduction of 1-iodooctane. Primary alkyl iodide 1-iodooctane reacts with lithium aluminum deuteride (LAD) in a 1:0.2 ratio to form 1-deuteriooctane.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’alkylation de [2,2′-([2,2′-bipyridine]-6,6′-diyl)bis[phénolato]-N′,N′,O,O ]nickel(II) à a été effectuée en utilisant la réduction catalytique de 1-iodooctane. L’iodure d’alkyle primaire 1-iodooctane réagit avec le deutéride d’aluminium au lithium (LAD) dans un rapport 1:0,2 pour former le 1-deutériooctane.

Solubilité
Insoluble dans l’eau.

Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’écart des agents oxydants forts, de la lumière et des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Iodooctane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion -46°C
Densité 1.325
Point d’ébullition 225°C to 226°C
Point d’éclair 95°C (203°F)
Formule linéaire CH3(CH2)7I
Indice de réfraction 1.4878
Quantité 25 g
Beilstein 1697479
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 240.13
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'