Learn More
Ester pinacol d’acide 1-isopropyl-1H-pyrazole-4-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4812615
109.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
879487-10-2
C12H21BN2O2
236.12
MFCD11867881
OGYYMVGDKVJYSU-UHFFFAOYSA-N
1-isopropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-1-methylethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacolester, 1-isopropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-propan-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethyl pyrazol-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-isopropylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid,pinacol ester
46738021
1-propan-2-yl-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
CC(C)N1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
879487-10-2
C12H21BN2O2
236.12
MFCD11867881
OGYYMVGDKVJYSU-UHFFFAOYSA-N
1-isopropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-1-methylethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacolester, 1-isopropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-propan-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethyl pyrazol-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-isopropylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid,pinacol ester
46738021
1-propan-2-yl-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
CC(C)N1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 41°C to 46°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 236.12
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.