Learn More
Bromure de 1-méthyl-1-propénylmagnésium, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228816
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
85676-85-3, 109-99-9
C4H7BrMg
159.31
MFCD00192318
FGYXQBPXHQHYNU-UHFFFAOYSA-M
1-methyl-1-propenylmagnesium bromide, 1-methyl-1-propenyl magnesium bromide, 1-methylpropenylmagnesium bromide, fejkwduhnfcdrz-uhfffaoysa-m, e-but-2-en-2-ylmagnesium bromide, magnesium, bromo 1-methyl-1-propenyl, bromo 2e-but-2-en-2-yl magnesium, bromo 2z-but-2-en-2-yl magnesium, bromo 1e-1-methyl-1-propen-1-yl magnesium, 1-methyl-1-propenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
3597816
[Mg++].[Br-].CC=[C-]C
85676-85-3, 109-99-9
C4H7BrMg
159.31
MFCD00192318
FGYXQBPXHQHYNU-UHFFFAOYSA-M
1-methyl-1-propenylmagnesium bromide, 1-methyl-1-propenyl magnesium bromide, 1-methylpropenylmagnesium bromide, fejkwduhnfcdrz-uhfffaoysa-m, e-but-2-en-2-ylmagnesium bromide, magnesium, bromo 1-methyl-1-propenyl, bromo 2e-but-2-en-2-yl magnesium, bromo 2z-but-2-en-2-yl magnesium, bromo 1e-1-methyl-1-propen-1-yl magnesium, 1-methyl-1-propenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
3597816
[Mg++].[Br-].CC=[C-]C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1-propenylmagnesium bromide
% min. CAS 7.68, 90.62
% max. CAS 9.38, 92.32
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9340g/mL
Point d’ébullition 67.0°C
Point d’éclair −26°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.934
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Nom IUPAC magnesium(2+) but-2-en-2-ide bromide
Poids de la formule 159.31
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methyl-1-propenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.