Learn More
Bromure de 1-méthyl-1-propénylmagnésium, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 436021000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 85676-85-3 Poids : 0.14340kg Transport : UN number : 3399 Chem class : 4.3 Pack group : II
Quantité 100mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Code produit. 11995971
  • 62.99€ / 100mL
Date d’expédition estimée: 10-08-2021
Identifiants chimiques
85676-85-3
159.31
FGYXQBPXHQHYNU-UHFFFAOYSA-M
3597816
[Mg++].[Br-].CC=[C-]C
C4H7BrMg
MFCD00192318
1-methyl-1-propenylmagnesium bromide, grignard reagent, 1-methyl-1-propenyl magnesium bromide, 1-methylpropenylmagnesium bromide, fejkwduhnfcdrz-uhfffaoysa-m, e-but-2-en-2-ylmagnesium bromide, magnesium, bromo 1-methyl-1-propenyl, bromo 2e-but-2-en-2-yl magnesium, bromo 2z-but-2-en-2-yl magnesium, bromo 1e-1-methyl-1-propen-1-yl magnesium, 1-methyl-1-propenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf
magnesium(2+) but-2-en-2-ide bromide
Spécification
1-Methyl-1-propenylmagnesium bromide
−26°C
0.934
Incolore à jaune
85676-85-3,109-99-9
92.32
MFCD00192318
Solubility in water: reacts
[Mg++].[Br-].CC=[C-]C
159.31
159.31
0.9340g/mL
Flacon en verre AcroSeal™
67.0°C
100mL
90.62
C4H7BrMg
1-methyl-1-propenylmagnesium bromide, grignard reagent, 1-methyl-1-propenyl magnesium bromide, 1-methylpropenylmagnesium bromide, fejkwduhnfcdrz-uhfffaoysa-m, e-but-2-en-2-ylmagnesium bromide, magnesium, bromo 1-methyl-1-propenyl, bromo 2e-but-2-en-2-yl magnesium, bromo 2z-but-2-en-2-yl magnesium, bromo 1e-1-methyl-1-propen-1-yl magnesium, 1-methyl-1-propenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf
FGYXQBPXHQHYNU-UHFFFAOYSA-M
magnesium(2+) but-2-en-2-ide bromide
3597816
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 1-Methyl-1-propenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
FDS Documents