Learn More
1-Méthyle-1 H-1,2,3-benzotriazole-5-carbalaldéhyde, 97 %, Maybridge
Marque:  Maybridge CC23504DA
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 499770-67-1 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Code produit. 10009321
  • 207.00€ / 1g
Date d’expédition estimée: 06-08-2021
Identifiants chimiques
499770-67-1
161.164
1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1h-benzotriazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxaldehyde, 1-methylbenzotriazole-5-carboxaldehyde
1-méthylbenzotriazole-5-carbaldéhyde
C8H7N3O
IPVPVOVAJDRRAK-UHFFFAOYSA-N
2795417
CN1C2=C(C=C(C=C2)C=O)N=N1
Spécification
1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carbaldehyde
1g
97%
1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1h-benzotriazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxaldehyde, 1-methylbenzotriazole-5-carboxaldehyde
CN1C2=C(C=C(C=C2)C=O)N=N1
161.164
161.16
Flacon en verre ambré
499770-67-1
C8H7N3O
IPVPVOVAJDRRAK-UHFFFAOYSA-N
1-méthylbenzotriazole-5-carbaldéhyde
2795417
97%
Vidéos
FDS Documents
Certificats