Learn More
(1-Méthyl-1H-imidazol-5-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | (1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methylamine |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 111.15 |
Pourcentage de pureté | 97% |