Learn More
1-Méthyle-1 H-imidazole-4-chlorure de sulfonyle, 95 + %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509857
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
137049-00-4
C4H5ClN2O2S
180.61
MFCD00068060
KXUGUWTUFUWYRS-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-imidazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl-1h-imidazole-4-sulphonyl chloride, 1h-imidazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl, 1-methylimidazole-4-sulfonylchloride, 1-methylimidazole-4-sulphonyl chloride, chloro 1-methylimidazol-4-yl sulfone, 2-methoxymethylpropenal, acmc-209cak, buttpark 27\06-11, 1-methylimidazol-4-sulfonylchloride
2736887
Chlorure de 1-méthylimidazole-4-sulfonyle
CN1C=NC(=C1)S(Cl)(=O)=O
137049-00-4
C4H5ClN2O2S
180.61
MFCD00068060
KXUGUWTUFUWYRS-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-imidazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl-1h-imidazole-4-sulphonyl chloride, 1h-imidazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl, 1-methylimidazole-4-sulfonylchloride, 1-methylimidazole-4-sulphonyl chloride, chloro 1-methylimidazol-4-yl sulfone, 2-methoxymethylpropenal, acmc-209cak, buttpark 27\06-11, 1-methylimidazol-4-sulfonylchloride
2736887
Chlorure de 1-méthylimidazole-4-sulfonyle
CN1C=NC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 180.61
Pourcentage de pureté 95%