Learn More
-chlorure de 1-méthyle-1 h-indazole-3-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509941
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
106649-02-9
C9H7ClN2O
194.62
MFCD02093096
NPNWVMBPSINFBV-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-indazole-3-carbonyl chloride, 1h-indazole-3-carbonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-indazol-3-carbonyl chloride, 1h-indazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl, acmc-20mac8, 1-methyl-3-indazolylcarbonyl chloride, 1-methyl-indazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxychloride, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxylic acid chloride
7022055
Chlorure de 1-méthylindazole-3-carbonyl
CN1N=C(C(Cl)=O)C2=CC=CC=C12
106649-02-9
C9H7ClN2O
194.62
MFCD02093096
NPNWVMBPSINFBV-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-indazole-3-carbonyl chloride, 1h-indazole-3-carbonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-indazol-3-carbonyl chloride, 1h-indazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl, acmc-20mac8, 1-methyl-3-indazolylcarbonyl chloride, 1-methyl-indazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxychloride, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxylic acid chloride
7022055
Chlorure de 1-méthylindazole-3-carbonyl
CN1N=C(C(Cl)=O)C2=CC=CC=C12
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-indazole-3-carbonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 194.62
Pourcentage de pureté 97%