Learn More
1-méthyl-1H-indole-7-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3629684
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
69047-36-5
C10H9NO
159.188
MFCD11109329
JOBIAZYEJOMXEP-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-indole-7-carbaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-7-formylindole, n-methylindole-7-carboxaldehyde, jobiazyejomxep-uhfffaoysa, 1-methyl-1h-indole-7-carboxaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl-9ci
11040979
1-méthylindole-7-carbaldéhyde
CN1C=CC2=C1C(=CC=C2)C=O
69047-36-5
C10H9NO
159.188
MFCD11109329
JOBIAZYEJOMXEP-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-indole-7-carbaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-7-formylindole, n-methylindole-7-carboxaldehyde, jobiazyejomxep-uhfffaoysa, 1-methyl-1h-indole-7-carboxaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl-9ci
11040979
1-méthylindole-7-carbaldéhyde
CN1C=CC2=C1C(=CC=C2)C=O
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-indole-7-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 97%